Learn More
Dialildibutilestaño
Código de producto. p-7050877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
11354567 0.5 g 0.50 g
11334567 2 g 2 g
11344567 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 11354567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039621.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15336-98-8
Fórmula molecular C14H28Sn
Peso molecular (g/mol) 315.088
Número MDL MFCD00014944
Clave InChI LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
PubChem CID 84873
Nombre IUPAC dibutil-bis(prop-2-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyldibutyltin
Densidad 1.1002 g/mL
Punto de ebullición 81°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 0.5 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.07
Forma física Líquido