Learn More
VEE GEE Dial Thermometer
Código de producto. 17861234
Click to view available options
Intervalo de temperatura (imperial):
De -4 a +158 °F
De -40 a +160 °F
De 0 a 200 °F
De 14 a 230 °F
De 14 a 316,4 °F
De 25 a 125 °F
De 32 a 212 °F
De 50 a 550 °F
Visualizar cotas:
2,54 cm de diámetro
4,5 m de diámetro
5,1 cm de diámetro
6,62 cm de diámetro
7,6 cm de diámetro
Immersion Length:
12,7 cm
15,2 cm
20,3 cm
30,5 cm
91,4 cm
122 cm
Longitud de la sonda (imperial):
5 in
6 in
8 in
12 in
36 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17861234
Marca: VEE GEE 82125
Dial thermometers of varying sizes based on personal preferences.
  • The dial thermometer shows the temperature using a metal stem and a circular scale.
  • It doesn't need batteries, it's tough, and you can change the readings by using the calibration screw on the back.
Especificaciones
Visualizar cotas 4,5 m de diámetro
Para utilizar con (aplicación) Food & beverage quality control, general lab use, and asphalt/concrete testing
Incluye Clip for container mounting
Longitud de la sonda (imperial) 48 in
Longitud (métrico) 20.3 cm
Material Metal
Tipo de producto Serialized Glass Thermometer
Descripción Larger dial size than common pocket thermometers for easier reading.
Temperatura máx. (imperial) 125 °F
Temperatura máxima 51.7°C
Temperatura mín. (imperial) 25 °F
Temperatura mín. (métrico) -3.9°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 25 a 125 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -3.9 to +51.7°C
Exactitud ±1 subdivision
Subdivisión 1°F
Immersion Length 20,3 cm