Learn More
VEE GEE Dial Thermometer
Click to view available options
Intervalo de temperatura (imperial):
De -4 a +158 °F
De -40 a +160 °F
De 0 a 200 °F
De 14 a 230 °F
De 14 a 316,4 °F
De 25 a 125 °F
De 32 a 212 °F
De 50 a 550 °F
Visualizar cotas:
2,54 cm de diámetro
4,5 m de diámetro
5,1 cm de diámetro
6,62 cm de diámetro
7,6 cm de diámetro
Immersion Length:
12,7 cm
15,2 cm
20,3 cm
30,5 cm
91,4 cm
122 cm
Longitud de la sonda (imperial):
5 in
6 in
8 in
12 in
36 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- The dial thermometer shows the temperature using a metal stem and a circular scale.
- It doesn't need batteries, it's tough, and you can change the readings by using the calibration screw on the back.
Especificaciones
Especificaciones
| Visualizar cotas | 6,62 cm de diámetro |
| Para utilizar con (aplicación) | Soil & compost testing, food & beverage quality control, and asphalt/concrete testing |
| Incluye | 1/2 in. NPT male thread on the back for threading into a pipeline and an adjustment screw for field calibration. |
| Longitud de la sonda (imperial) | 8 in |
| Longitud (métrico) | 91.4 cm |
| Material | Metal |
| Tipo de producto | Serialized Glass Thermometer |
| Descripción | Case is hermetically sealed to prevent lens fogging |
| Temperatura máx. (imperial) | 200°F |
| Temperatura máxima | 93.3°C |
| Mostrar más |