Learn More
VEE GEE Dial Thermometer
Código de producto. 17841234
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (imperial):
De -4 a +158 °F
De -40 a +160 °F
De 0 a 200 °F
De 14 a 230 °F
De 14 a 316,4 °F
De 25 a 125 °F
De 32 a 212 °F
De 50 a 550 °F
Visualizar cotas:
2,54 cm de diámetro
4,5 m de diámetro
5,1 cm de diámetro
6,62 cm de diámetro
7,6 cm de diámetro
Immersion Length:
12,7 cm
15,2 cm
20,3 cm
30,5 cm
91,4 cm
122 cm
Longitud de la sonda (imperial):
5 in
6 in
8 in
12 in
36 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (imperial) Visualizar cotas Immersion Length Longitud de la sonda (imperial) unitSize
17841234 De 14 a 230 °F 4,5 m de diámetro 20,3 cm 36 in cada uno
17861224 De -4 a +158 °F 2,54 cm de diámetro 12,7 cm 5 in cada uno
17801204 De 14 a 316,4 °F 2,54 cm de diámetro 12,7 cm 5 in cada uno
17811254 De 25 a 125 °F 2,54 cm de diámetro 12,7 cm 5 in cada uno
17821234 De 50 a 550 °F 2,54 cm de diámetro 12,7 cm 5 in cada uno
17831254 De 32 a 212 °F 6,62 cm de diámetro 91,4 cm 36 in cada uno
17861234 De 25 a 125 °F 4,5 m de diámetro 20,3 cm 48 in cada uno
17861214 De -40 a +160 °F 7,6 cm de diámetro 30,5 cm 6 in cada uno
17821204 De -40 a +160 °F 7,6 cm de diámetro 15,2 cm 12 in cada uno
17841254 De 0 a 200 °F 6,62 cm de diámetro 91,4 cm 8 in cada uno
17851254 De 0 a 200 °F 6,62 cm de diámetro 122 cm 8 in cada uno
17801244 De 0 a 200 °F 4,5 m de diámetro 20,3 cm 8 in cada uno
17891234 De 50 a 550 °F 4,5 m de diámetro 20,3 cm 8 in cada uno
17811194 De 50 a 550 °F 5,1 cm de diámetro 20,3 cm 8 in cada uno
14 options
Código de producto. 17841234
Marca: VEE GEE 82110
Dial thermometers of varying sizes based on personal preferences.
  • The dial thermometer shows the temperature using a metal stem and a circular scale.
  • It doesn't need batteries, it's tough, and you can change the readings by using the calibration screw on the back.
Especificaciones
Visualizar cotas 4,5 m de diámetro
Para utilizar con (aplicación) Food & beverage quality control, general lab use, and asphalt/concrete testing
Incluye Clip for container mounting
Longitud de la sonda (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 20.3 cm
Material Metal
Tipo de producto Serialized Glass Thermometer
Descripción Larger dial size than common pocket thermometers for easier reading.
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14 a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -10 to +110°C
Exactitud ±1 subdivision
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 20,3 cm