Learn More
Buerkle™ Cuchara Química
Código de producto. p-8001959
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
600 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10282461 250 mL cada uno
10418502 600 mL 1 PCS
10739521 1000 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10282461
Marca: Buerkle™ 53530250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuchara para líquidos agresivos, completa con mango resistente, completamente de polipropileno.
  • Varilla de soporte resistente
  • Longitud del mango de 1 m
  • Sin piezas metálicas
  • Polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Desechables No
Tipo de producto Cuchara Química
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos agresivos
Incluye Asa