Learn More
Cole-Parmer™ Evaporador giratorio de condensador con bobina diagonal Stuart™
Descripción
- Condensador con bobina diagonal ideal para destilaciones estándar.
- Incorpora un condensador eficiente con un sistema de matraz giratorio.
- Transfiere continuamente una fina capa de líquido sobre toda la superficie interior durante la rotación para crear un área de superficie grande
- El sistema de rotación está equipado con una junta especial que permite colocar el aparato bajo vacío para reducir el punto de ebullición de los disolventes y eliminar la fase de vapor.
- Se suministra con un sistema de liberación de vacío fácil de usar y un sistema de suministro continuo para permitir extraer más disolvente en el matraz Florentino rotatorio sin necesidad de detener el funcionamiento.
- El juego de vidrio RE300 consta de:
condensador de bobina diagonal, tubo de vapor para condensador diagonal, matraz receptor de 1000 ml, matraz Florentino de 1000 ml, tubo de suministro con llave de paso, junta de vacío, clip de unión cónico, clip de unión esférica.
Condensador de bobina diagonal, tubo de vapor para condensador diagonal, matraz receptor de 1000 ml, matraz Florentino de 1000 ml, tubo de suministro con llave de paso, junta de vacío, clip de unión cónico, clip de unión esférica.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 20 a 190 r. p. m. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente a 80 °C cuando se utiliza instrumental de vidrio con revestimiento de plástico |
| Tipo de motor | Inducción sin chispas |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 50 W |
| Tipo de condensador | Dedo frío |
| Tipo de matraz compatible | Matraz receptor y matraz de evaporación, 1000 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | De 385 x 335 x 470 a 610 mm |
| Modelo | RE302 |