Learn More
Diacetato[1,3-bis(difenilfosfino)propano]paladio(II), 16,7 % de Pd
Código de producto. 15497185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15497185 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15497185 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046370.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetato[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
CAS 149796-59-8
Color Crema
Fórmula molecular C31H32O4P2Pd
Número MDL MFCD14155705
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo pd oac 2 dppp, diacetato 1,3-bis diphenylphosphino propane palladium ii, acetyloxy palladio acetate; 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane
Clave InChI AXLVIMJWRWLVAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd].Cc(:o):o.Cc(:o):o.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Diacetato[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Peso molecular (g/mol) 636.96
PubChem CID 11767396
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.96
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 16.7%
Forma física Sólido cristalino