Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para DIABLO/SMAC humana
Código de producto. 15424973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15424973 96 pruebas 1 set
17165419 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15424973
Marca: Invitrogen™ EHDIABLO
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para DIABLO humano (SMAC hu) cuantifica SMAC hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el SMAC hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para SMAC humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los inhibidores de las proteínas de la apoptosis (IAP) bloquean la muerte celular por inhibición de la caspasa. El inhibidor de la apoptosis ligado a X (XIAP) es un miembro de la familia IAP. Smac/Diablo se expresa en una variedad de tejidos y se ha identificado como un regulador negativo de XIAP. Smac/Diablo es una proteína mitocondrial que entra en el citosol cuando las células se someten a apoptosis y modera la inhibición de la caspasa de los IAP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9NR28
Intervalo del ensayo 0,12-30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 100 pg
Intervalo de calibración De 0,1 ng/ml a 30 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta SMAC humana. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 56616
Símbolo de gen DFNA64,SMAC
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo hCG_1782202, DFNA64, SMAC
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min