Learn More
Dicloruro de di-terc-butilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyltin dichloride |
| Punto de fusión | 42°C to 43°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 66°C (3 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Acrid |
| Fórmula lineal | [(CH3)3C]2SnCl2 |
| Cantidad | 2 g |
| Número UN | UN2928 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |