Learn More
Di-terc-butilfosfina, solución de 0,5 M (peso al 10 %) en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712962 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10712962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429011000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butylphosphine
CAS 819-19-2, 110-54-3
Color Incolora
Densidad 0.6850g/mL
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H19P
Fórmula lineal [(CH3)3C]2PH
Número MDL MFCD00134241
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.685
Sinónimo di-tert-butyl-phosphane, di-tert-butylphosphine, di-t-butylphosphine, phosphine, bis 1,1-dimethylethyl, phosphine, di-tert-butyl, di-tert-butylphosphane, bis tert-butyl phosphine, hp t-bu 2, tbu2ph, di-tert-butylphoshine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI CRHWEIDCXNDTMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)PC(C)(C)C
Nombre IUPAC diterc-butilfosfano
Peso molecular (g/mol) 146.21
PubChem CID 136643
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.21
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.