Learn More
Di-terc-butilclorofosfato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617684 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10093870 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10086383 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
3 options
Código de producto. 10617684
Marca: Thermo Scientific Acros 320901000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13716-10-4
Fórmula molecular C8H18ClP
Peso molecular (g/mol) 180.66
Número MDL MFCD00008815
Clave InChI MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
Nombre IUPAC diterc-butilo(cloro)fosfano
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butylchlorophosphine
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2PCl
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.66
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido