Learn More
Di-terc-butilo malonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10700482 10 g 10 g
10764204 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10700482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406620100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-16-2
Número MDL MFCD00008810
Clave InChI CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
Nombre IUPAC propanodioato de diterc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl malonate
Punto de fusión -7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9660g/mL
Punto de ebullición 110°C to 111°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H20O4
Fórmula lineal CH2(CO2C(CH3)3)2
Índice de refracción 1.4175 to 1.4195
Cantidad 10 g
Beilstein 02, III, 1621
Fieser 01,210
Índice Merck 15, 3041
Gravedad específica 0.966
Peso molecular (g/mol) 216.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido