Learn More
Hidrógeno-ortofosfato de disodio, para electroforesis, dibásico, anhidro, Fisher Chemical™
Código de producto. 10040330 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
Código de producto. 10040330
Marca: Fisher Chemical S/P525/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, para electroforesis, dibásico, anhidro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo