Learn More
Hidrógeno-ortofosfato de disodio, dodecahidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10102880 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10102880 500 g 500 GR
10204020 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10102880 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4400/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrógeno-ortofosfato disódico dodecahidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical, cantidad: 500 g, CAS: 10039-32-4, punto de fusión: 35 °C, fórmula molecular: H25Na2O16P, peso molecular: 358,137, envase: Jarra para polvos de plástico
Hidrógeno-ortofosfato disódico dodecahidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical, cantidad: 500 g, CAS: 10039-32-4, punto de fusión: 35 °C, fórmula molecular: H25Na2O16P, Peso molecular: 358,137, Envasado: Jarra para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10039-32-4
Fórmula molecular H25Na2O16P
Peso molecular (g/mol) 358.137
Número MDL 149181
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 35°C
pH 9.0 to 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.13g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo