Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, farmacopea británica, Fisher Chemical
Código de producto. 10419190 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Unit Size:
1 KG
3 KG
5 KG
500 GR
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10419190 5 kg Barril de plástico 5 KG
10345720 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10254110 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10264110 3 kg Jarra de plástico para polvo 3 KG
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10419190
Brand: Fisher Chemical S/4520/65
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
HNa2O4P, número CAS-7558-79-4, ortofosfato disódico, acetest, fosfato disódico de hidrógeno, hidrogenoortofosfato disódico, fosfato disódico, fosfato sódico de hidrógeno, ácido fosfórico, sal disódica, fosfato sosa, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico dibásico, 3 kg, CHEBI:34683, blanco
HNa2O4P, número de CAS 7558-79-4, ortofosfato disódico, acetest, fosfato disódico de hidrógeno, hidrogenoortofosfato disódico, fosfato disódico, fosfato sódico de hidrógeno, ácido fosfórico, sal disódica, fosfato sosa, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico dibásico, 3 kg, CHEBI:34683, blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Envase Barril de plástico