Learn More
Hidrógeno-ortofosfato de dipotasio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073426 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. 10376430
Marca: Fisher Chemical P/5240/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Hidrógeno-ortofosfato de dipotasio, anhidro, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL 11383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 8.5 to 9.6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo