Learn More
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073427 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
10375760 500 g 500 GR
10142300 1 kg 1 KG
2 options
Código de producto. 10375760
Marca: Fisher Chemical P/5245/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL 11383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 8.5 to 9.6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo