Learn More
Di-n-octilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429156 25 g 25 g
11439156 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18017.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.463 g/mol
Di-n-octylamine can be used as intermediate for the preparation of antistatic agent, softener, surfactant and it is also used as metal extraction agent and amine solvent. In addition, it can be used to get octanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La di-n-octilamina puede utilizarse como intermedio en la preparación de agentes antiestáticos, suavizantes, surfactantes, y también se utiliza como agente de extracción de metales y disolvente de aminas. Además, se puede utilizar para obtener octanal.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-48-5
Fórmula molecular C16H35N
Peso molecular (g/mol) 241.463
Número MDL MFCD00009557
Clave InChI LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
Nombre IUPAC N-octiloctan-1-amina
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-octylamine
Punto de fusión 13°C to 15°C
Densidad 0.799
Punto de ebullición 297°C to 298°C
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]2NH
Índice de refracción 1.4432
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1748376
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-octylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Di-n-octylamine