Learn More
Óxido de di-n-butilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-n-butyltin oxide |
| Punto de fusión | >300°C |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]2SnO |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3146 |
| Beilstein | 4126243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.94 |
| Porcentaje de pureza | 98% |