Learn More
Dicloruro de di-n-butilestaño, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347717 10 g 10 g
11357717 50 g 50 g
11337717 250 g 250 g
11367717 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11347717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014116.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Organoestaño intermedio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-18-1
Fórmula molecular C8H18Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 303.842
Número MDL MFCD00000518
Clave InChI RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
Nombre IUPAC dibutilo(dicloro)stannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin dichloride
Punto de fusión 39°C to 41°C
Color Blanco
Densidad 1.36 g/mL
Punto de ebullición 135°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SnCl2
Índice de refracción 1.4991
Cantidad 10 g
Número UN UN2928
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Porcentaje de pureza 96%
Forma física cristalino/a/s