Learn More
Fosfato de Di-N-butilamina, para HPLC, certificado, solución de 1,0 M, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 34655-69-1 |
| Color | Incolora |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C8H22NO4P |
| Número MDL | 42059 |
| Cantidad | 100 mL |
| Clave InChI | GIXHHVDNJZSLBZ-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 227.24 |
| Forma física | Líquido |