Learn More
Invitrogen™ Di-Methyl-Lysine Polyclonal Antibody
Código de producto. 16559291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16559291 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16559291 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA596454
Rabbit Polyclonal Antibody
Positive Samples: HeLa, H3 protein.
Methylated lysine is derivative of the amino acid residue lysine where the sidechain ammonium group has been methylated one or more times.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Di-Methyl-Lysine
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.62 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Alias de gen Dimethyllysine
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG