Learn More
Éter diisopropílico, extrapuro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073002 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10181610 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10316040 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10767894 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10326040 5 L Recipiente de metal 5 LT
10276349 5 L Recipiente de plástico 5 LT
5 options
Código de producto. 10181610
Marca: Fisher Chemical D/5000/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 108-20-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL 8880
Clave InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxipropano
SMILES CC(C)OC(C)C
Especificaciones
Punto de fusión -85.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 68°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Densidad del vapor 1.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isopropyl ether, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol