Learn More
Di-μ-clorobis(p-cimeno)clororutenio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10320304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10320304 5 g Frasco de vidrio 5 g
10467402 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10320304
Marca: Thermo Scientific Acros 363290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52462-29-0
Fórmula molecular C20H28Cl4Ru2
Peso molecular (g/mol) 612.39
Número MDL MFCD00064793
Clave InChI LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
PubChem CID 10908223
Nombre IUPAC diclororutenio; 1-metil-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-μ-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Punto de fusión 250°C
Color De marrón-rojo a naranja-rojo
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-mu-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.