Learn More
Di-2-tienil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-2-thienyl sulfide |
| Densidad | 1.311 |
| Punto de ebullición | 102°C to 104°C (0.9 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
| Índice de refracción | 1.649 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.32 |
| Porcentaje de pureza | 97% |