missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DHX9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15763671 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15763671 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15763671

Marca: Invitrogen™ PA555754

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PHLALKAENN SEVGASGYGV PGPTWDRGAN LKDYYSRKEE QEVQATLESE EVDLNAGLHG NWTLENAKAR LNQYFQKEKI QGEYKYTQVG PDHNRSF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 94%.

The human alanyl-tRNA synthetase (AARS) belongs to a family of tRNA synthases, of the class II enzymes. Class II tRNA synthases evolved early in evolution and are highly conserved. This is reflected by the fact that 498 of the 968-residue polypeptide human AARS shares 41% identity witht the E.coli protein. tRNA synthases are the enzymes that interpret the RNA code and attach specific aminoacids to the tRNAs that contain the cognate trinucleotide anticodons. They consist of a catalytic domain which interacts with the amino acid acceptor-T psi C helix of the tRNA, and a second domain which interacts with the rest of the tRNA structure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DHX9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Dhx9
N.º de referencia del gen O70133, Q08211
Alias de gen AI326842; ATP-dependent RNA helicase A; Ddx9; D-E-A-D (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 9; DEAD (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide 9; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 9; DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9; DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9; DEAH box protein 9; DEAH-box helicase 9; DExH-box helicase 9; Dhx9; FLJ17406; HEL-5; Leukophysin; LKP; mHEL-5; NDH II; NDH2; NDHII; Nuclear DNA helicase II; OTTHUMP00000033287; RHA; RNA helicase; RNA helicase A
Símbolos de los genes Dhx9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human DHX9. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94224).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13211, 1660, 304859
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.