Learn More
DHRS4L2 Monoclonal Antibody (OTI8A2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17503244 30 μL 30 microlitros
17583234 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17503244
Proveedor: Origene Technologies TA810278S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
DHRS4L2 Monoclonal antibody specifically detects DHRS4L2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno DHRS4L2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8A2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DHRS4L2
N.º de referencia del gen Q6PKH6
Alias de gen dehydrogenase/reductase (SDR family) member 4 like 2; dehydrogenase/reductase (SDR family) member 4 like 2A3; dehydrogenase/reductase 4 like 2; dehydrogenase/reductase SDR family member 4-like 2; DHRS4L2; NADP(H)-dependent retinol dehydrogenase/reductase short isoform-like protein; NADPH-dependent retinol dehydrogenase/reductase-like protein 2; SDR25C3; short chain dehydrogenase/reductase family 25C member 3; short chain dehydrogenase/reductase family 25C, member 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DHRS4L2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 317749
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b