missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHRS4L2 Monoclonal Antibody (OTI8A2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17583234
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17583234 100 μL 100 microlitros
17503244 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17583234

Marca: Origene Technologies TA810278

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DHRS4L2 encodes a member of the short chain dehydrogenase reductase family. The encoded protein may be an NADPH dependent retinol oxidoreductase. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno DHRS4L2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8A2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DHRS4L2
N.º de referencia del gen Q6PKH6
Alias de gen SDR25C3
Símbolos de los genes DHRS4L2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human DHRS4L2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 317749
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.