Descripción
DHRS3 catalyze the oxidation/reduction of a wide range of substrates, including retinoids and steroids.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DHRS3 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DHRS3 |
| N.º de referencia del gen | O75911, O88876 |
| Alias de gen | DD83.1, DHRS3, RDH17, retSDR1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1 |
| Símbolos de los genes | Dhrs3 |
| Mostrar más |