missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DHRS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16610235 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16610235 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16610235 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total DHRS1.

This gene encodes a member of the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. The encoded enzyme contains a conserved catalytic domain and likely functions as an oxidoreductase. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DHRS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Dhrs1
N.º de referencia del gen Q96LJ7, Q99L04
Alias de gen 1110029G07Rik; AW112170; D14ertd484e; dehydrogenase/reductase (SDR family) member 1; dehydrogenase/reductase 1; dehydrogenase/reductase SDR family member 1; DHRS1; SDR19C1; Short chain dehydrogenase/reductase family 19C member 1; short chain dehydrogenase/reductase family 19C, member 1
Símbolos de los genes Dhrs1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human DHRS1(Accession Q96LJ7), corresponding to amino acid residues L54-R104.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115817, 290234, 52585
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.