missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGKZ, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16154968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16154968 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16154968

Marca: Abnova H00008525B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MEPRDGSPEARSSDSESASASSSGSERDAGPEPDKAPRRLNKRRFPGLRLFGHRKAITKSGLQHLAPPPPTPGAPCSESERQIRSTVDWSESATYGEHIWFETNVSGDFCYVGEQYCVARMLQKSVSRRKCAACKIVVHTPCIEQLEKINFRCKPSFRESGSRNVREPTFVRHHWVHRRRQDGKCRHCGKGFQQKFTFHSKEIVAISCSWCKQAYHSKVSCFMLQQIEEPCSLGVHAAVVIPPTWILRARRPQNTLKASKKKKRASFKRKSSKKGPEEGRWRPFIIRPTPSPLMKPLLVFVNPKSGGNQGAKIIQSFLWYLNPRQVFDLSQGGPKEALEMYRKVHNLRILACGGDGTVGWILSTLDQLRLKPPPPVAILPLGTGNDLARTLNWGGGYTDEPVSKILSHVEEGNVVQLDRWDLHAEPNPEAGPEDRDEGATDRLPLDVFNNYFSLGFDAHVTLEFHESREANPEKFNSRFRNKMFYAGTAFSDFLMGSSKDLAKHIRVVCDGMDLTPKIQDLKPKCVVFLNIPRYCAGTMPWGHPGEHHDFEPQRHDDGYLEVIGFTMTSLAALQVGGHGERLTQCREVVLTTSKAIPVQVDGEPCKLAASRIRIALRNQATMVQKAKRRSAAPLHSDQQPVPEQLRIQVSRVSMHDYEALHYDKEQLKEASVPLGTVVVPGDSDLELCRAHIERLQQEPDGAGAKSPTCQKLSPKWCFLDATTASRFYRIDRAQEHLNYVTEIAQDEIYILDPELLGASARPDLPTPTSPLPTSPCSPTPRSLQGDAAPPQGEELIEAAKRNDFCKLQELHRAGGDLMHRDEQSRTLLHHAVSTGSKDVVRYLLDHAPPEILDAVEENGETCLHQAAALGQRTICHYIVEAGASLMKTDQQGDTPRQRAEKAQDTELAAYLENRQHYQMIQREDQETAV

Especificaciones

Antígeno DGKZ
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica diacylglycerol kinase, zeta 104kDa
N.º de referencia del gen BC041770
Alias de gen DAGK5/DAGK6/DGK-ZETA/hDGKzeta
Símbolos de los genes DGKZ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DGKZ (AAH41770.1, 1 a.a. ∼ 929 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8525
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.