missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DGK-alpha Antibody (OTI4A11), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70547PEATT594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DGK-alpha Monoclonal specifically detects DGK-alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| DGK-alpha | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| DGKA | |
| Full length recombinant protein of human DGK-alpha (NP_001336) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| OTI4A11 | |
| Flow Cytometry | |
| DAG kinase alpha, DAGK, DAGK1diacylglycerol kinase, alpha (80kD), DGK-alphaEC 2.7.1.107, diacylglycerol kinase alpha, diacylglycerol kinase, alpha 80kDa, Diglyceride kinase alpha, MGC12821,80 kDa diacylglycerol kinase, MGC42356 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 1606.0 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido