missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGAT1-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. p-200100060
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16497877 5 mg 5 miligramos
16455158 10 mg 10 miligramos
16425866 100 mg 100 miligramos
16401387 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16497877

Marca: Medchem Express HY12425

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).

DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DGAT1-IN-1
CAS 1449779-49-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H28F3N3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (36.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=CN4C=C(C(NCC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)=O)N=C4C=C3)C=C2)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 551.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.56
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.