Descripción
The DFFA,DFF45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DFFA,DFF45. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DFFA,DFF45 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DFFA,DFF45 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1F6H9 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | DFF-45; DFF1; ICAD |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |