Learn More
Dextrorotation nimorazole phosphate ester, MedChemExpress
Código de producto. 16493617
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16493617
Marca: Medchem Express HY18716
MedChemExpress Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrorotation nimorazole phosphate ester
Forma física Solid
CAS 1124347-33-6
Color Red
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H19N4O7P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (91.36 mM)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](OP(O)(O)=O)CN2CCOCC2
Peso molecular (g/mol) 350.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.