Learn More
Dextrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-99332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 10187030
Marca: Thermo Scientific Acros 406281000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-53-9
Fórmula molecular C18H32O16
Peso molecular (g/mol) 504.438
Número MDL MFCD00081554
Clave InChI FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Sinónimo dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextrin
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Fórmula lineal (C6H10O5)x
Índice Merck 15, 2955
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in ether and alcohols
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.07
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico