Learn More
Dextrano, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082804 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15805128 100 g Frasco de plástico 100 g
15832667 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
2 options
Código de producto. 15805128
Marca: Thermo Scientific J14495.22
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-54-0
Fórmula molecular (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Peso molecular (g/mol) 504.44
Número MDL MFCD00130935
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2 h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2 h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[3,4,5-trihidroxi-6-[[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dextran
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,000- 90,000
Envase Frasco de plástico