missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal de sodio de sulfato de dextrano (de 400 000 a 600 000 M.Wt), MP Biomedicals™

Código de producto. p-3593005 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11464352 1 g 1 g
11474352 10 g 10 g
11484352 50 g 50 g
11494352 100 g 100 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11464352

Marca: MP Biomedicals 0216011101

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 9011-18-1
Fórmula molecular (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Peso molecular (g/mol) 40,000
Número MDL MFCD00081551
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dextran Sulfate Sodium Salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 400,000 to 600,000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dextran Sulfate Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dextran Sulfate Sodium Salt
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.