missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dextrano, MP Biomedicals™
BIOPHARMA

Código de producto. p-7083147 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11490676 10 g 10 g
11410686 100 g 100 g
11420686 500 g 500 g
11430686 1 kg 1 Kg
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11490676

Marca: MP Biomedicals 0218014010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mejora el rendimiento de las proteínas inmovilizadas que actúan sobre las macromoléculas. Dextrano, MP Biomedicals es un polisacárido ramificado compuesto por unidades de glucosa lineales de enlace α (1→6) y ramas iniciadas de enlace α (1→3). Varía en tamaño a partir de 10

En función de su peso molecular tiene diferentes usos en diferentes campos.

  • Se puede utilizar como separadores largos e hidrófilos para mejorar la libertad de movimiento de las proteínas conjugadas/enlazadas.
  • Puede derivarse para su uso en sistemas biosensores
  • Otras aplicaciones incluyen: aglutinante de plaquetas, extensor de volumen plasmático, regulador de presión osmótica, estabilizador, medios de separación de órganos, componente de matriz, copolímero, microportador, agente de unión, modificador de viscosidad, antitrombótico, lubricante y componente de estructura física.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 9004-54-0
Fórmula molecular (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Peso molecular (g/mol) 504.44
Número MDL MFCD00130935
Clave InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[3,4,5-trihidroxi-6-[[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O

Especificaciones

Forma física Polvo
Información de solubilidad Very soluble in water (50mg/mL), slightly soluble in alcohol.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,000-90,000
Grado Clínico
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.