Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de látex DexPure
Código de producto. 12666063
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
12666063 8 paquete de 50
12656063 7 paquete de 50
12676063 9 paquete de 50
3 options
Código de producto. 12666063
Marca: Honeywell Safety Products™ 458013008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubra sus necesidades en la preparación o limpieza de alimentos con estos pesados guantes desechables de látex natural. Los guantes de látex DexPure Honeywell Safety Products™ están certificados para el contacto con alimentos y no contienen polvo.
  • 100 % látex natural.
  • Pesados y desechables.
  • Certificados para el contacto con alimentos y tratado para prevenir la proliferación de bacterias.
  • Adecuados para la preparación de productos alimenticios ligeramente grasientos o no grasientos.
  • Adecuados para tareas de limpieza y mantenimiento.
  • Sin polvo para eliminar la transferencia de almidón de maíz a los alimentos y una posible reacción alérgica.
  • Patrón en relieve para mejorar el agarre.
  • Puño enrollado para una mayor durabilidad.
  • Los controles periódicos garantizan una tasa de proteína residual muy baja.
  • Opción económica.
  • De color azul para mayor visibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, norma básica EN 420-2003, EN 374-2003 sobre riesgos químicos y contra los microorganismos, EN 455 1 y 2 sobre guantes de uso médico no reutilizables, normativa CE 1934/2004 sobre el contacto con alimentos, categoría CE PPE 3, número de certificado CE 0075/797162/12/08/0521, número de declaración CE 0075/797/162/12/08/0521
Color Azul
Desechables
Material Látex
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0,3 mm
Longitud (métrico) 30 cm