Learn More
Dexamethasone phosphate disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16458816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16458816 100 mg 100 miligramos
16472286 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16458816
Marca: Medchem Express HYB1829A
MedChemExpress Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dexamethasone phosphate disodium
CAS 2392-39-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28FNa2O8P
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (193.65 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 516.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.4
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation