Learn More
Epredia™ Tampón de desparafinación e HIER L, M, H
Código de producto. p-4670463 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de solución:
Medios de tampón
Tampón alto
Tampón bajo
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
Código de producto. 15200715
Marca: Epredia™ TA999DHBH
Los tampones de desparafinación y recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) Epredia™ automatizan simultáneamente la desparafinación, la rehidratación y la recuperación de epítopos en el módulo PT Epredia™.
La desparafinación (desparafinado) y rehidratación automatizada de los portaobjetos IHC es una forma ideal de reducir el tiempo de respuesta y mejorar el flujo de trabajo. La desparafinación acuosa es el método de elección para los instrumentos de IHC hoy en día, pero a menudo produce una desparafinación incompleta. Los tampones de desparafinación y recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) automatizan simultáneamente la desparafinación, la rehidratación y la recuperación de epítopos en el módulo PT Epredia. La nueva formulación patentada elimina los pasos manuales y mejora el tiempo de respuesta. Además, los resultados coinciden con los métodos tradicionales, lo que significa que pueden integrarse rápidamente en el flujo de trabajo rutinario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dewax and HIER Buffer
Cantidad 10 x 100 mL
Tipo de solución Tampón alto
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: titon-X100, EDTA, tetrasodium EDTA, tris(hydroxymethyl) aminomehtane, 2-methyl-3-isothiazolone, tet