Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Large Insulating Flasks
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
14L
Altura (métrico):
385 mm
610 mm
Fondo (métrico) interior:
275 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gran abertura
- Tapa aislada (agarre incluido)
- Totalmente plateados de serie
- Incluye pinza de liberación rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapa del tapón | Loose |
| Color | Azul |
| Fondo (métrico) interior | 275 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 250mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Técnica de laboratorio, técnica medicinal |
| Altura (métrico) | 385 mm |
| Incluye | Asa de la tapa/dos agarres |
| Material de base | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 7 L |
| Material | Aluminio |