Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
Descripción
Dewar LD de almacenamiento y de transferencia
• Capacidad de 4 a 50 l
• Autonomía hasta 152 d
• Garantía 3 años
• Tapa con inserto para un mejor aislamiento térmico y más seguridad durante el transporte
• Bombona LD
• Capacidad de 4 a 50 l
• Autonomía hasta 152 d
• Garantía 3 años
• Tapa con inserto para un mejor aislamiento térmico y más seguridad durante el transporte
• Bombona LD
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cryogenic Storage Dewar |
| Capacidad (imperial) | 1.1 gal. |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Tiempo contención estático | 10 Days |