Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 100 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
100 ML
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275880 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
10760671 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
16338186 10 ml Frasco de septum 10 ml
10265880 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10275880
Marca: Thermo Scientific Acros 166311000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-20-0
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 20.03
Número MDL MFCD00044636
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinónimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 100 ml
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula lineal D2O
Índice Merck 15, 2942
Información de solubilidad Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR