Especificaciones
| Fuente de luz | UV |
| Wavelength | 400/185 nm |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro de la serie Shimadzu UV y BioSpec-mini |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Lámpara de deuterio |