Specifications
| Fuente de luz | UV |
| Wavelength | 400/185 nm |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 y 7800 7850 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Lámpara de deuterio |