Descripción
- Fabricación en instalaciones de última generación aprobadas por los fabricantes de lámparas
- Trazabilidad completa de los productos fabricados
- Lámparas disponibles para todos los instrumentos principales
Tekniske data
Tekniske data
| Fuente de luz | UV-A, UV-C |
| Wavelength | 400/185 nm |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Lámpara de deuterio |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?