Learn More
Fisherbrand™ Lámparas de deuterio
Código de producto. 15344068 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100, 1200 DAD de larga duración
Agilent 1100 VWD de larga duración
DAD Agilent 1290
DAD Agilent series 1100, 1200 G1315/G1365 C y D
DAD Varian Prostar 330
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25
Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2
Espectrofotómetro de la serie Shimadzu UV y BioSpec-mini
Hitachi series L y U.
Jasco UV970 975 (B y C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000
Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 y 7800 7850
LC480 series PE Lambda 2 a 45 800 900 Bio, 55X
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1
Shimadzu LC2010 de larga duración, D2 de larga duración
Varian Prostar 325 335 de larga duración
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31
Waters 996, 2996 PDA de larga duración
Waters Acquity 2489/2998
Waters 2487 de larga duración
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15344068 Agilent 1100 DAD, 8453 cada uno
16200942 DAD Agilent series 1100, 1200 G1315/G1365 C y D cada uno
16290942 Waters Acquity 2489/2998 cada uno
16260942 Espectrofotómetro de la serie Shimadzu UV y BioSpec-mini cada uno
16280942 Varian Prostar 340 345 cada uno
16240942 Hitachi series L y U. cada uno
16290932 ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A cada uno
16230942 Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 y 7800 7850 cada uno
16210942 DAD Agilent 1290 cada uno
16250942 LC480 series PE Lambda 2 a 45 800 900 Bio, 55X cada uno
16220942 Jasco UV970 975 (B y C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000 cada uno
16270942 DAD Varian Prostar 330 cada uno
15314068 Agilent 1100 VWD de larga duración cada uno
15324078 Shimadzu LC2010 de larga duración, D2 de larga duración cada uno
15334078 Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31 cada uno
15344078 Varian Prostar 325 335 de larga duración cada uno
15354068 Agilent 1100, 1200 DAD de larga duración cada uno
15364068 Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25 cada uno
15364078 Waters 996, 2996 PDA de larga duración cada uno
15374068 Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2 cada uno
15374078 Waters 2487 de larga duración cada uno
15394068 Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 cada uno
22 options
Código de producto. 15344068
Diseño compatible con una gran variedad de instrumentos. Las lámparas de deuterio Fisherbrand™ se prueban, certifican y garantizan una a una con las mismas especificaciones que las de los fabricantes de equipos originales (OEM).
  • Fabricación en instalaciones de última generación aprobadas por los fabricantes de lámparas
  • Trazabilidad completa de los productos fabricados
  • Lámparas disponibles para todos los instrumentos principales
Especificaciones
Fuente de luz UV-A, UV-C
Wavelength 400/185 nm
Tamaño de la abertura (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Agilent 1100 DAD, 8453
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Lámpara de deuterio