Descripción
- Fabricación en instalaciones de última generación aprobadas por los fabricantes de lámparas
- Trazabilidad completa de los productos fabricados
- Lámparas disponibles para todos los instrumentos principales
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV-A, UV-C |
| Wavelength | 400/185 nm |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Lámpara de deuterio |